Läs mer
Fisherbrand™ Röd Micro PTFE Stir Bar
Produktkod. 16255841 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
16255841 6 mm 3 mm -
16225841 3 mm 3 mm -
16295841 8 mm 3 mm Paket med 10
16225851 13 mm 3 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16255841
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Red Micro PTFE Stir Bar är en inert och läckagefri omrörare för en mängd olika applikationer där identifiering är viktigt.
  • Mikro omrörarstänger
  • För användning där identifiering är av största vikt
  • PTFE-beläggningar är inte lika inerta som ren PTFE
  • Individuellt polerad för att hålla sig renare längre
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Rött
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 6 mm
Kvantitet 10/Pk.
Form Micro