Läs mer
Deutsch Neumann™ Rött naturgummi mellanlägg
Höjd (metrisk):
27 mm
34 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | Naturgummi |
| Antal per förpackning | 1 Varje |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Höjd (metrisk) | 27 mm |