Läs mer
Deutsch Neumann™ Laboratorieslang
Produktkod. 10758921
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
9 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Förpackningsstorlek:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10758921 5 mm 8 mm -
10332040 8 mm 12 mm 25m
10387819 10 mm 14 mm -
10088439 6 mm 9 mm -
15932921 12 mm 17 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10758921 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3010508
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger flexibilitet, rivstyrka och spänst för allmän laboratorieanvändning. Deutsch Neumann™ Laboratorieslangen är tillverkad av rött naturgummi.
  • Durometer 50 Shore A
  • Bra elastiskt minne
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
För användning med (applikation) För laboratorieanvändning
Färg Rött