Läs mer
Deutsch Neumann™ Laboratorieslang av vakuumkvalitet
Description
- Durometer 50 Shore A
- Bra elastiskt minne
- Utmärkt val för vakuumapplikationer
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 4 mm |
| För användning med (applikation) | För laboratorieanvändning |
| Färg | Rött |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?