Läs mer
Deutsch Neumann™ Laboratorieslang av vakuumkvalitet
Produktkod. 10491941
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
16 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre
10491941 8 mm 16 mm
1 options
Produktkod. 10491941 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3020816
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provides flexibility, tear strength and resilience for vacuum applications. Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.
  • Durometer 50 Shore A
  • Bra elastiskt minne
  • Utmärkt val för vakuumapplikationer
Spécification
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 4 mm
För användning med (applikation) För laboratorieanvändning
Färg Rött
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.