Läs mer
Fisherbrand™ Röda PTFE-belagda skruvlock. GL45
Produktkod. 10023512 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
10023512 GL45 Varje
1 options
Produktkod. 10023512
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Röda PTFE-belagda skruvlock är kemiskt inerta och lämpliga för att täcka en mängd olika liknande gängade laboratoriebehållare.
  • PTFE konstruktion
  • Kemiskt inert
Specifikationer
Beläggning PTFE
Material PTFE
Antal per förpackning 1 vardera
Kvantitet 1 vardera
Trådstorlek (metrisk) GL45
Halsfinish 14 mm
För användning med (utrustning) Laboratorieflaskor och burkar
Certifikat och efterlevnad DIN 168
Produkttyp Skruvlock