missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Red/Red Solvent Flex Peri-Pump Tubing, 3-Bridge, 1.14 mm (0.045 in.), 12/pack
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Röd/Röd
Material:
Lösningsmedelsflex
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.14 mm |
| Material | Lösningsmedelsflex |
| För användning med | Peristaltic Pumps |
| Form | 3 |
| Färg | Röd/Röd |
| Flexibilitet | Flexible |
| Kvantitet | 12/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction