Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Koniska enhålsproppar
Beskrivning
Tillverkad av rött gummi.
- Tillverkad av rött gummi
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 3mm |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Totala positioner | 1 |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 12 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 16 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp |