Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Koniska enhålsproppar
Produktkod. p-8005884
Diameter (metrisk) Botten:
12 mm
14 mm
19 mm
21 mm
25 mm
34 mm
37 mm
43 mm
52 mm
Diameter (metrisk) Topp:
16 mm
20 mm
26 mm
30 mm
32 mm
45 mm
48 mm
60 mm
65 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
24 mm
28 mm
29 mm
34 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 10308131
Brand: Kartell™ 0382300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rött gummi.
  • Tillverkad av rött gummi
Specifikationer
Diameter (metrisk) 3mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 25/Pk.
Totala positioner 1
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 12 mm
Diameter (metrisk) Topp 16 mm
Material Gummi
Produkttyp Avsmalnande propp