Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Koniska enhålsproppar
Description
Tillverkad av rött gummi.
- Tillverkad av rött gummi
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 6mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Totala positioner | 1 |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 34 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 45 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp |