Läs mer
Kartell™ Konisk 2-hålsstoppare
Diameter (metrisk) Botten:
34 mm
37 mm
43 mm
Diameter (metrisk) Topp:
45 mm
48 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Tillverkad av rött gummi
- Konisk form
- Har två hål
- För allmänt bruk i laboratorier
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 6mm |
| Diameter (metrisk) | 6mm |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Totala positioner | 2 |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 37 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 48 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp |
| Visa mer |