Läs mer
Kartell™ Konisk 2-hålsstoppare
Produktkod. 10440332
Diameter (metrisk) Botten:
34 mm
37 mm
43 mm
Diameter (metrisk) Topp:
45 mm
48 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10440332
Brand: Kartell™ 0384800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Röda gummiproppar lämpliga för höga temperaturer och för användning i kombination med en kolv, flaska eller tub
  • Tillverkad av rött gummi
  • Konisk form
  • Har två hål
  • För allmänt bruk i laboratorier
Specifikationer
Diameter (metriskt) hål 6mm
Diameter (metrisk) 6mm
Höjd (metrisk) 45mm
Kvantitet 25/Pk.
Totala positioner 2
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 34 mm
Diameter (metrisk) Topp 45 mm
Material Gummi
Produkttyp Avsmalnande propp
Form Konisk