Läs mer
Fisherbrand™ Red Rubber Bulb
Produktkod. 11314055 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
15 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11314055 150 mL Varje
11977984 15 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.44 SEK
    99.50 SEK / Paket med 1
    Save 14.94 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Easy to grip. Red Rubber Bulb for use with a variety of applications.
  • Tillverkad av naturgummi
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Kompatibla tips 6.35 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipett
Typ av grepp Rund
Material Gummi
Modell Bulb
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Glödlampa
Volym (metrisk) 150 mL
För användning med (utrustning) Storvolymspipetter med 6 till 8 mm OD
Längd (engelska) 3,87 tum.
Längd (metrisk) 98 mm
Diameter (engelska) Öppning 0,25 tum
Diameter (engelska) Yttre 2,87 tum.
Diameter (metrisk) öppning 6.35 mm
Diameter (metrisk) Yttre 73 mm