Läs mer
Fisherbrand™ Red Rubber Bulb
Produktkod. 11977984 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
15 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11977984 15 mL Varje
11314055 150 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11977984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.95 SEK
    22.93 SEK / Paket med 1
    Save 2.02 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Easy to grip. Red Rubber Bulb for use with a variety of applications.
  • Constructed of Natural Rubber
  • Available in a variety of sizes
Specifikationer
Kompatibla tips 15 mL
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipett
Typ av grepp Rund
Material Gummi
Modell Bulb
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Glödlampa
Volym (metrisk) 15 mL
För användning med (utrustning) Pipet and syringe
Längd (engelska) 2,37 tum.
Längd (metrisk) 60 mm
Diameter (engelska) Öppning 0.15 in.
Diameter (engelska) Yttre 1,5 tum
Diameter (metrisk) öppning 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 38 mm