Läs mer
Kartell™ Röda koniska gummiproppar
Storlek:
6 x 18 mm
9 x 18 mm
16 x 26 mm
21 x 29 mm
41 x 53 mm
43 x 60 mm
52 x 70 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Beschreibung
Kartell™ Koniska röda gummiproppar är lämpliga för höga temperaturer och används i kombination med en kolv, flaska eller tub.
- För allmänt bruk
- Rött gummi
- Konisk form
- Storlek: nedre (botten) diameter x höjd
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (applikation) | Allmänt laboratorium |
| Höjd (metrisk) | 18mm |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Storlek | 9 x 18 mm |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 12 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp |
| Form | Konisk |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur