Läs mer
Fisherbrand™ Röd gummislang, tung vägg
Produktkod. 11567562 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
5 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
13 mm
20 mm
Tjocklek (metrisk):
3 mm
4 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) unitSize
11567562 3 mm 9 mm 3 mm 10m
11577562 5 mm 13 mm 4 mm 10m
11597562 8 mm 20 mm 6 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11567562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.05 SEK
    239.34 SEK / 10m
    Save 97.71 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket motståndskraftig, tungväggig röd gummislang. Fisherbrand™ Röd gummislang är lämplig för vakuumanvändning och överföring av vätskor, gaser och utspädda syror.
  • Högre motståndskraft än de flesta andra polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C till 70 °C
  • Lätt och flexibel, för överföring av vätskor, gaser och utspädda syror
  • Tung vägg rekommenderas för vakuumanvändning
  • Ej lämplig för användning med petroleumoljor och kolvätelösningsmedel (se neoprenslangar)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med (applikation) För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror
Färg Rött