Läs mer
Fisherbrand™ Röd gummislang, tung vägg
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
5 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
13 mm
20 mm
Tjocklek (metrisk):
3 mm
4 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (metrisk) | 4 mm |
| För användning med (applikation) | För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror |
| Färg | Rött |