Specifications
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (metrisk) | 6 mm |
| För användning med (applikation) | För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror |
| Färg | Rött |