Läs mer
Fisherbrand™ Röd gummislang, medium vägg
Produktkod. 11517053 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,7 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11517053 8,0 mm 3,2 mm 10m
11537053 12,7 mm 3,2 mm 10m
11597043 3,2 mm 1,5 mm 10m
11527053 9,5 mm 3,2 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11517053
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett lätt och flexibelt slangalternativ för överföring av vätskor, gaser och utspädda syror.
  • Högre motståndskraft än de flesta andra polymerer
  • Temperaturområde:− 40° till+ 70 °C
  • Lätt och flexibel, för överföring av vätskor, gaser och utspädda syror
  • Ej lämplig för användning med petroleumoljor och kolvätelösningsmedel (se neoprenslangar)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 8,0 mm
Material Gummi
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm
För användning med (applikation) För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror
Färg Rött
Flexibilitet Flexibel