Specifications
| Diameter (metrisk) Inre | 3,2 mm |
| Material | Gummi |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |
| För användning med (applikation) | För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror |
| Färg | Rött |
| Flexibilitet | Flexibel |