Läs mer
Fisherbrand™ Röd gummislang, medium vägg
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,7 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 12,7 mm |
| Material | Gummi |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (metrisk) | 3,2 mm |
| För användning med (applikation) | För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror |
| Färg | Rött |
| Flexibilitet | Flexibel |