Läs mer
Brady™ Röd och vit varningstejp
Produktkod. 11736655
Mått (L x B):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11736655
Brand: Brady™ 255295
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager. Självhäftande röd och vit varningstejp för att markera pelare, pyloner, kanter på väggar och portbågar.
  • Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager.
  • Självhäftande varningsfilm för markering av pelare, pyloner, väggkanter och portbågar.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer 255295
Beskrivning Varningstejp - Röd / Vit
Mått (L x B) 33 m x 38 mm
För användning med (applikation) Markering av pelare, pyloner, väggkanter, portbåge, transportvägar
Längd (engelska) 108.3 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Tjocklek 0.138 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38 mm
Typ av lim Självhäftande
Färg Rött, Vitt
Typ Floor Marking Tape