Läs mer
Brady™ Röd och vit varningstejp
Produktkod. 11746655
Change view
Mått (L x B):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
11746655 33 m x 50 mm 1 rulle
11736655 33 m x 38 mm 1 rulle
11756655 33 m x 75 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11746655 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 255296
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager. Självhäftande röd och vit varningstejp för att markera pelare, pyloner, kanter på väggar och portbågar.
  • Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager.
  • Självhäftande varningsfilm för markering av pelare, pyloner, väggkanter och portbågar.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer 255296
Beskrivning Varningstejp - Röd / Vit
Mått (L x B) 33 m x 50 mm
För användning med (applikation) Markering av pelare, pyloner, väggkanter, portbåge, transportvägar
Längd (engelska) 108.3 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Tjocklek 0.138 mm
Bredd (engelska) 1,97 tum.
Bredd (metrisk) 50 mm
Typ av lim Självhäftande
Färg Rött, Vitt
Typ Floor Marking Tape