Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengöringsdukar, röda
Beskrivning
- Livsmedelskontaktcertifierad och tillgänglig i 4 olika färger för att undvika korskontaminering.
- HydroKnit™ teknologin säkerställer att varje trasa är stark, hållbar och mycket absorberande utan att gå sönder.
- Utformad för att förbättra reglerande hygienpraxis och efterlevnad.
- Finns i en hygienisk polypack för att ge skydd mot kontaminering.
- Dispensering av ett ark för att kontrollera användningen och minska avfallet.
- Designad för tuffa underhålls- och rengöringsuppgifter i livsmedels- och hälsovårdsmiljöer.
- Dukar är starka och rivsäkra, behåller integritet och storlek.
- Designad för att hjälpa dig att förbättra produktiviteten och effektiviteten samtidigt som du minskar avfallet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 16,8 tum |
| Längd (metrisk) | 25.1 cm |
| Bredd (engelska) | 13,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.1 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Rött |
| Mått (L x B) | 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tum) |
| Formatera | Interfold |
| För användning med (applikation) | Hygienisk rengöring i toaletter, kliniker och patientutrymmen, kök och livsmedelsförädlingsutrymmen |
| Visa mer |