Läs mer
Skytec Lös in Eco Arbetshandskar
Produktkod. 17851664 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
6, X-Small
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17851664 10, X-large
17871654 6, X-Small
17881654 7, Liten
17821664 8, Intermediär
17841664 9, Betydande
17881664 11, 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17851664 Leverantör Skytec Leverantörsnummer SKG00032EJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 SEK
    337.97 SEK / 10 par
    Save 187.03 SEK
    35% Av
I lager
Redeem Eco Work Gloves är miljömedvetna multifunktionshandskar gjorda av återvunnen polyester och nitrilskum på handflatan.
  • Mjukt och lätt foder tillverkat av 50 % återvunnen polyester motsvarande 1 plastflaska på 500 ml (PET )
  • Flexibel och hållbar beläggning av nitrilskum ger ett säkert grepp och en utmärkt nötningsbeständighet
  • Ultrafin beläggning för maximal taktil känslighet
  • Förpackad med 10 par i en biologiskt nedbrytbar polypåse
  • Handskar är certifierade av GRS (Global recycled Standard)
  • Tättsittande foder för en bekväm bärupplevelse
  • Elastisk handled ger en säker passform
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE CAT II
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN388, EN420
Klorerad Nej
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Klart, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Polyester, Återvunnen polyester, Nitril
Produkttyp Miljövänlig arbetshandske
Storlek 10, X-large
För användning med (applikation) Allmän hantering
Handske manschettstil Elastisk
Tummen stil Rak
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 240 mm