Learn More
Skytec Lös in Eco Arbetshandskar
Artikelnummer. 17881664 Alle ansehen Skytec Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
6, X-Small
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Storlek
17881664 11, 2X-large
17871654 6, X-Small
17881654 7, Liten
17821664 8, Intermediär
17841664 9, Betydande
17851664 10, X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17881664 missing translation for 'mfr' Skytec missing translation for 'supplierNo' SKG00032EL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    314.62 SEK / 10 par
    Save 188.38 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Redeem Eco Work Gloves är miljömedvetna multifunktionshandskar gjorda av återvunnen polyester och nitrilskum på handflatan.
  • Mjukt och lätt foder tillverkat av 50 % återvunnen polyester motsvarande 1 plastflaska på 500 ml (PET )
  • Flexibel och hållbar beläggning av nitrilskum ger ett säkert grepp och en utmärkt nötningsbeständighet
  • Ultrafin beläggning för maximal taktil känslighet
  • Förpackad med 10 par i en biologiskt nedbrytbar polypåse
  • Handskar är certifierade av GRS (Global recycled Standard)
  • Tättsittande foder för en bekväm bärupplevelse
  • Elastisk handled ger en säker passform
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad CE CAT II
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN388, EN420
Klorerad Nej
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Klart, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Polyester, Återvunnen polyester, Nitril
Produkttyp Miljövänlig arbetshandske
Storlek 11, 2X-large
För användning med (applikation) Allmän hantering
Handske manschettstil Elastisk
Tummen stil Rak
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.