Läs mer
Invitrogen™ Quant-it™ RiboGreen RNA-analyssats och RiboGreen RNA-reagens, RediPlate™ 96 RiboGreen™ RNA-kvantifieringskit
Beskrivning
Innehåller
20X TE-buffert, ribosomala RNA-standarder, en 96-brunnars mikroplatta med 12 avtagbara remsor, var och en med 8 brunnar. Elva remsor är förladdade med RiboGreen Reagent. Återstående remsa (svärtade flikar) innehåller en serie RNA för att generera standardkurvor.
Snabba, enkla och mycket känsliga fluorescensbaserade RNA-kvantifieringsanalyser är möjliga med RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantifieringssats. Mikroplattan är förladdad med RiboGreen Reagent, som producerar ljusgrön fluorescens vid bindning till RNA eller DNA.
Innehåller ett av de mest känsliga detektionsfärgämnena för kvantifiering av RNA, Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit och RediPlate 96 RiboGreen RNA Quantitation Kit erbjuder linjär fluorescensdetektion inom intervallet –1 200 ng RNA. Båda analyssatserna innehåller Quant-iT RiboGreen RNA-reagens samt buffertar och RNA-standarder.
RediPlate 96 RiboGreen RNA Kvantifiering Kit
RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantifieringskit är en snabb, enkel och mycket känslig fluorescensbaserad RNA-kvantifieringsanalys. Mikroplattan är förladdad med RiboGreen reagens, som visar klargrön fluorescens vid bindning till RNA eller DNA. Lägg bara till buffert och prover till mikroplattbrunnarna, vänta 10 minuter och läs av fluorescensen i en standard fluorescensbaserad mikroplattläsare. Den mångsidiga RediPlate 96-designen är idealisk för antingen RNA-kvantifiering med hög genomströmning eller mätning av ett litet antal prov.
De RediPlate 96 RiboGreen RNA Quantitation Kit erbjuder även följande fördelar:
•Automatisk —inkubationstid på 10 minuter utan separationssteg gör analysen idealisk för automatiserade mätningar med hög genomströmning
•Exakt —den genomsnittliga variationskoefficienten för replikatanalyser är≤ 5 % med ett robotiskt vätskehanteringssystem
•Bekvämt att varje platta —innehåller föruppmätta RNA-standarder och är redo för omedelbar användning
•Lätt att läsa analysen —kan utföras med hjälp av standard fluorescensbaserade mikroplattläsare
Applikationer
The RediPlate 96 RiboGreen RNA Quantitation Kit är idealiskt för att mäta utbyten av RNA-preparat för mikroarray-experiment, omvänd transkriptions-PCR (RT-PCR), differential display PCR, Northern blot-analys, S1-nukleasanalyser, RNas-skyddsanalyser och cDNA-bibliotekspreparat.
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens är ett av de mest känsliga fluorescerande färgämnena för kvantifiering av RNA i lösning, med linjär fluorescensdetektion inom intervallet 1-200 ng RNA. Detta reagens ingår också i Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit och levereras komplett med buffert och RNA-standard.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 500/525 |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Kvantifieringsintervall | 3 till 200 ng |
| Produktlinje | RIBOGREEN, RediPlate |
| Produkttyp | RediPlate 96 RiboGreen RNA Kit |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |