Läs mer
Invitrogen™ Quant-it™ RiboGreen RNA-analyssats och RiboGreen RNA-reagens, RediPlate™ 96 RiboGreen™ RNA-kvantifieringskit
Produktkod. 15797239
Change view
Kvantitet:
1 kit
1 ml
Produkttyp:
Quant-iT RiboGreen RNA Kit
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent
RediPlate 96 RiboGreen RNA Kit
Kvantifieringsintervall:
1 till 200 ng
3 till 200 ng
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1ml
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Kvantifieringsintervall Förpackningsstorlek
15797239 1 ml Quant-iT RiboGreen RNA Reagent 1 till 200 ng -
10207502 1 kit Quant-iT RiboGreen RNA Kit 1 till 200 ng 1ml
11503677 1 ml Quant-iT RiboGreen RNA Reagent 1 till 200 ng Paket med 10
10694633 1 kit RediPlate 96 RiboGreen RNA Kit 3 till 200 ng 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15797239 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R11491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8940.00 SEK
    7420.65 SEK / 1ml
    Save 1519.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Snabba, enkla och mycket känsliga fluorescensbaserade RNA-kvantifieringsanalyser är möjliga med RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantifieringssats. Mikroplattan är förladdad med RiboGreen Reagent, som producerar ljusgrön fluorescens vid bindning till RNA eller DNA.
Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit
Innehåller ett av de mest känsliga detektionsfärgämnena för kvantifiering av RNA, Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit och RediPlate 96 RiboGreen RNA Quantitation Kit erbjuder linjär fluorescensdetektion inom intervallet –1 200 ng RNA. Båda analyssatserna innehåller Quant-iT RiboGreen RNA-reagens samt buffertar och RNA-standarder.
RediPlate 96 RiboGreen RNA Kvantifiering Kit
RediPlate 96 RiboGreen RNA-kvantifieringskit är en snabb, enkel och mycket känslig fluorescensbaserad RNA-kvantifieringsanalys. Mikroplattan är förladdad med RiboGreen reagens, som visar klargrön fluorescens vid bindning till RNA eller DNA. Lägg bara till buffert och prover till mikroplattbrunnarna, vänta 10 minuter och läs av fluorescensen i en standard fluorescensbaserad mikroplattläsare. Den mångsidiga RediPlate 96-designen är idealisk för antingen RNA-kvantifiering med hög genomströmning eller mätning av ett litet antal prov.
De RediPlate 96 RiboGreen RNA Quantitation Kit erbjuder även följande fördelar:
•Automatisk —inkubationstid på 10 minuter utan separationssteg gör analysen idealisk för automatiserade mätningar med hög genomströmning
•Exakt —den genomsnittliga variationskoefficienten för replikatanalyser är≤ 5 % med ett robotiskt vätskehanteringssystem
•Bekvämt att varje platta —innehåller föruppmätta RNA-standarder och är redo för omedelbar användning
•Lätt att läsa analysen —kan utföras med hjälp av standard fluorescensbaserade mikroplattläsare
Applikationer
The RediPlate 96 RiboGreen RNA Quantitation Kit är idealiskt för att mäta utbyten av RNA-preparat för mikroarray-experiment, omvänd transkriptions-PCR (RT-PCR), differential display PCR, Northern blot-analys, S1-nukleasanalyser, RNas-skyddsanalyser och cDNA-bibliotekspreparat.
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens
Quant-iT RiboGreen RNA-reagens är ett av de mest känsliga fluorescerande färgämnena för kvantifiering av RNA i lösning, med linjär fluorescensdetektion inom intervallet 1-200 ng RNA. Detta reagens ingår också i Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit och levereras komplett med buffert och RNA-standard.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Fluorescens
Excitation/Emission 500/525
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Antal reaktioner 200-2 000 kyvettanalyser med användning av en 2 ml analysvolym
Kvantifieringsintervall 1 till 200 ng
Produktlinje Quant-iT, RIBOGREEN
Produkttyp Quant-iT RiboGreen RNA Reagent
Kvantitet 1 ml