Läs mer
Jenway™ Redox elektrod (platina ORP) (max. temp. 80 °C)
Produktkod. 11490489
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
11490489 1 m Varje
1 options
Produktkod. 11490489 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 1009055
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Redox elektrod (platina ORP) (max. temp. 80 °C)
  • Typ: Kombination
  • Ändtyp: Glödlampa
  • mV Räckvidd: 0-1000mV
  • Temperaturområde: 0 till 80 °C
  • Kroppsmaterial: Glas
Specifikationer
Beskrivning Kombination, påfyllningsbar
Material Glaskropp
Typ av fyllningslösning 4M KCl mättad med AgCl
För användning med (applikation) Allmänna mätningar, noggrann kvalitetskontroll och forskningsarbete
Intern referens Ag/AgCl
mV räckvidd 0 till 1000 mV
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Tips Typ Platina
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) skaft 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm