Beskrivning
- Blandning, bestående av följande komponenter: Vatten, kaliumhexacyanoferrat(II) och (III), dinatriumvätefosfat, kaliumdivätefosfat
- Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån)
- Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
- Får inte slängas tillsammans med hushållsavfall
- Låt inte produkten komma ut i avloppssystemet
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Ljusgul |
| Densitet | 1.01g/cm3 |
| pH | 7 |
| Kvantitet | 60 Ampules |
| Lösningstyp | Redox |
| Odör | Odorless |
| Ångtryck | 23hPa |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water |