Läs mer
SI Analytics™ Redox Lösning, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl
Produktkod. 10664471 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
250 ml
60 ampuller/20 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10664471 1000 ml -
11964739 250 ml 250ml
10340641 60 ampuller/20 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10664471 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285138184
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
SI Analytics™ Redox Lösning, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl är designad för att användas i redoxtester.
  • GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Orsakar hudirritation, Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  • Skyddsangivelser: P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd. P264 Tvätta noggrant efter hantering. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja. P321 Specifik behandling (se på denna etikett). P332+P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkarhjälp. P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
  • Ingredienser med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen: 7664-93-9 svavelsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 102 °C
Färg Ljusgul
Konduktivitet 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/Agcl
Typ av fyllningslösning Redox
Odör Luktfri
Förpackning DURAN™ Flaska
pH-intervall -0.1
Kvantitet 1000 ml
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
Ångtryck 23 hPa
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Redox testing solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid