Beskrivning
- GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Orsakar hudirritation, Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
- Skyddsangivelser: P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd. P264 Tvätta noggrant efter hantering. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja. P321 Specifik behandling (se på denna etikett). P332+P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkarhjälp. P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
- Ingredienser med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen: 7664-93-9 svavelsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 102 °C |
| Färg | Ljusgul |
| Densitet | 1.15g/cm3 |
| pH | -0.2 |
| Kvantitet | 60 Ampules |
| Lösningstyp | Redox |
| Odör | Odorless |
| Ångtryck | 23hPa |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Redox test solution (+600 mV+640 mV)
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P364-Och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid