Läs mer
Redox Standard, 250mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11803570 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11803570 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11803570 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer RS250
Styr funktionaliteten och miljöförhållandena för redoxavkänning och referenselektroder. Redox Standard, 250mV, Reagecon™ är en färdig att använda lösning av järnsalter som är certifierad med en verifierbar noggrannhet av± 5mV (med platinaelektrod och Ag/AgCl referenslösning (3M KCl).
Redox (reduktion–oxidation) reaktioner orsakar en elektronöverföringsprocess som kan mätas med hjälp av en Redox eller ORP (oxidation-reduction potential) elektrod. Redox är ett absolut mått uttryckt i millivolt. Under sitt yrkesverksamma liv, a Redox elektroden genomgår ingen förändring av nollpunkt eller lutning. Redoxelektroder kräver därför ingen kalibrering. En kontrollstandard kontrollerar avkännings- och referenselektrodens funktionalitet och styr även analytikerns teknik, miljöförhållanden och mätmätarens funktion.
Specifikationer
Förpackning 500mL
CAS 13746-66-2, 13943-58-3
Ångtryck 23 hPa
Konduktivitet 250mV ±5
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6FeK3N6
MDL-nummer MFCD00011392
Kokpunkt 100 °C
För användning med (utrustning) Redox Electrode
Löslighet Completely miscible
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-namn trikaliumhexacyanoirontris(ylium)
Molekylvikt (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Kvantitet 500 mL