Läs mer
Redox Standardlösning, +358mV, Chem-Lab
Produktkod. 11923093
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11923093 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11923093 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL03.1804.0500
 Begränsad artikel
I lager
Se till att elektroderna är korrekt kalibrerade för maximal noggrannhet. Redox Standardlösning, +358mV, Chem-Lab används med Redox/ORP-elektroder med en silver/silverkloridtråd i mättad kaliumklorid. Millivolt utgång: 358mV vid 25 °C. Förvaras åtskilt från ljus.
Redox (reduktionsoxidation) –reaktioner orsakar en elektronöverföringsprocess som kan mätas med hjälp av en Redox eller ORP (oxidation-reduction potential) elektrod. Milllivolt (mV) utsignal korrelerar direkt med redoxpotentialen för reaktionen. Redox standardlösningar hjälper till att kalibrera och verifiera mätningarna av Redox elektroder.
Millivolt Output Specifikationer:
  • 10 °C —376 mV
  • 12 °C —373 mV
  • 14 °C —371 mV
  • 16 °C —368 mV
  • 18 °C —366 mV
  • 20 °C —364 mV
  • 22 °C —361 mV
  • 24 °C —359 mV
  • 25 °C —358 mV
  • 26 °C —357 mV
  • 28 °C —355 mV
  • 30 °C —352 mV
  • 32 °C —350 mV
  • 34 °C —347 mV
  • 36 °C —345 mV
  • 38 °C —343 mV
  • 40 °C —340 mV
Specifications
Densitet 1.02gm/mL
Konduktivitet 358 mV vid 25 °C
För användning med (utrustning) Redox och ORP-elektroder
Kvantitet 500 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) K3(Fe(CN)6)
K4(Fe(CN)6) • 3H2O
H2O