Läs mer
Redox standardlösning, Jenway™
Produktkod. 11470609
Change view
Lösningstyp:
Redox Standard (200 mV)
Redox Standard (300 mV)
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lösningstyp unitSize
11470609 Redox Standard (200 mV) 500ml
11480609 Redox Standard (300 mV) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470609 Leverantör Jenway Leverantörsnummer 9023849
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skydd och skötsel av pH-elektroder
  • Förvaringslösning för pH-elektroder
  • 500 ml flaska
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer
Lösningstyp Redox Standard (200 mV)
Kvantitet 500 mL