Läs mer
Redox standardlösning, Jenway™
Lösningstyp:
Redox Standard (200 mV)
Redox Standard (300 mV)
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Förvaringslösning för pH-elektroder
- 500 ml flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH Buffer |
| Lösningstyp | Redox Standard (200 mV) |
| Kvantitet | 500 mL |