missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Reduced Haloperidol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reduced Haloperidol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,20,25-26H,1-2,11-15H2 |
| Formel vikt | 377.1558 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?