Läs mer
Buerkle™ Reduktionsadapter för Buerkle™ Vattenstrålepump
Produktkod. 11896433 Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek:
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11896433
Brand: Buerkle™ 96680010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Buerkle™ Vattenstrålepumpar.
  • 3/8 tum tråd
  • Hjälper till att dra ut vätskor och gaser och för att skapa ett vakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Vattenstrålepump
Portstorlek 9.52 mm
Trådstorlek 3/8 tum
Bredd (metrisk) 9.52 mm
Produkttyp Reducerande adapter