Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Reducerande hylsa för 1/8 tum. Beslag
Produktkod. 10412371
Diameter (metrisk) Insida:
0,8 mm
1,59 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10412371
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0726283
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Läckagefria systemanslutningar för förbättrad kromatografi för icke-MS-system
  • Enkel att använda
  • Bildar en pålitlig tätning
  • Återanvändbar
  • Mjukt material, bildar ett mjukt grepp om kapillärpelaren
  • Låga utsläpp
Specifikationer
Typ Reducerande hylsa
Längd (metrisk) 6.6 mm
Bredd (metrisk) 6.4 mm
För användning med (utrustning) 1/8 tum Beslag
Material Grafit
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Insida 1,59 mm