Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reduktionsadaptrar med jordade leder
Standard konisk led nr.:
Sockel NS 14/23
Sockel NS 19/26
Sockel NS 24/29
Sockel NS 29/32
Sockel NS 34/35
Sockel NS 45/40
Konstorlek:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12257 och utöver DIN-standard
- Koniska jordade uttag och koner
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | NS 45/40 |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Standard konisk led nr. | Sockel NS 24/29 |