Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reduktionsadaptrar med jordade leder
Produktkod. 10707331
Standard konisk led nr.:
Sockel NS 14/23
Sockel NS 19/26
Sockel NS 24/29
Sockel NS 29/32
Sockel NS 34/35
Sockel NS 45/40
Konstorlek:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10707331
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01503429
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN 12257 och utöver DIN-standard
  • Koniska jordade uttag och koner
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Konstorlek NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3)
Standard konisk led nr. Sockel NS 34/35