Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Reduktionsadaptrar med jordade leder
Produktkod. 10264571
Konstorlek:
24/29
34/35
60/46
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10264571
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 01502434
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Adapter för koniska jordhylsor och koner gjorda av DURAN™ slang
  • Koniska jordade uttag och koner
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Konstorlek 34/35
Material Duran Slang
Produkttyp Reduktionsadapter med koniska jordade uttag och koner
Kvantitet 1
Standard konisk led nr. 24/29