Läs mer
Hettich Lab Technology™ Reduktor
Produktkod. 10592682
Kapacitet:
15 ml
25 ml
50 ml
7 ml
85/94 ml
9 till 10, 10, 15 ml
För användning med (utrustning):
Rotor 1016, 1137
Rotor 1137, 1016
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Transportör 1752
Max. Diameter på rör:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
38 mm
Max. Rörlängd:
100 mm
106 mm
107 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10592682
Brand: Hettich Lab Technology™ 1446
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hettich Lab Technology™ Reductor är utformad för att rymma anpassade centrifugarbetsbelastningar.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer
  • Konfigurationer som kan ta emot en mängd anpassade centrifugarbetsbelastningar
Specifikationer
Typ Reduktor
Kapacitet 50 ml
Max. Diameter på rör 29 mm
Max. Rörlängd 107 mm
För användning med (utrustning) Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Antal per förpackning 1 förpackning