Läs mer
Hettich Lab Technology™ Reduktor
Kapacitet:
15 ml
25 ml
50 ml
7 ml
85/94 ml
9 till 10, 10, 15 ml
För användning med (utrustning):
Rotor 1016, 1137
Rotor 1137, 1016
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Transportör 1752
Max. Diameter på rör:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
38 mm
Max. Rörlängd:
100 mm
106 mm
107 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika konfigurationer
- Konfigurationer som kan ta emot en mängd anpassade centrifugarbetsbelastningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Reduktor |
| Kapacitet | 15 ml |
| Max. Diameter på rör | 17 mm |
| Max. Rörlängd | 120 mm |
| För användning med (utrustning) | Rotor 1137, 1016 |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |