Läs mer
REEP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1550.00 SEK
Specifikationer
Antigen REEP1
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Form Purified
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18321435
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-14647-50UL
50 μg
1550.00 SEK
50µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
REEP1 Polyclonal antibody specifically detects REEP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
REEP1
Polyclonal
Purified
RUO
Human
C2orf23, chromosome 2 open reading frame 23, receptor accessory protein 1, receptor expression-enhancing protein 1, SPG31FLJ13110
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human REEP1 fragment
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Neurodegeneration, Neuroscience
PBS, pH 7.0 with 0.03% Proclin 300
65055
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer