missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies Refametinib
Beskrivning
- Refametinib is an inhibitor of both mitogen-activated protein kinase kinases 1 (MEK1) and 2 (MEK2) with IC50 values of 19 and 47 nM respectively
- It binds in an allosteric site adjacent to the ATP pocket and is selective for MEK1/2 versus 205 other kinases (Iverson et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 923032-37-5 |
| Synonym | BAY-86-9766; RDEA119 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C19H20F3IN2O5S |
| Renhet | ≥95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?