Läs mer
Refametinib, MedChemExpress
Produktkod. 16496128
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496128 10 mg -
16486516 100 mg -
16472267 50 mg -
16438737 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496128 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14691
MedChemExpress Refametinib (BAY 869766; RDEA119) is an orally available, potent, non-ATP-competitive, selective, allosteric MEK1/MEK2 inhibitor with IC50s of 19 nM and 47 nM, respectively.
Refametinib (BAY 869766
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Refametinib
CAS 923032-37-5
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20F3IN2O5S
Kvantitet 10 mg
Synonym BAY 869766 RDEA119
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (54.16 mM)
LEDER O=S(C1(C[C@H](O)CO)CC1)(NC(C(NC(C(F)=C2)=CC=C2I)=C3F)=C(OC)C=C3F)=O
Molekylvikt (g/mol) 572.34
Formel vikt 572.34
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease