Läs mer
Eppendorf™ Reference™ 2 BASIC - Trade-In Pipette
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15703499 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5 μl
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10 μl
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
2 till 20 μl
20 till 200 μl
30 till 300 μl
Färg:
Blått
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Rött
Turkos
Violett
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15703499
Brand: Eppendorf™ 4924000274
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minimize risk of aerosol contamination and reduce thumb strain with volume pipettes
  • Integrated pipetting system with internal RFID technology
  • Serial number is printed on multiple components of pipette
  • Color coded and volume labeled pipette for quick identification of volume size/tip size
  • Round upper part of pipette makes it possible to work in every position
  • Four-digit display for exact, quick and secure volume setting (volume lock included)
  • High flexibility with ability to remove single cones
  • Ensures continuous identical pipet alignment during work process
  • Fully autoclavable pipet with smooth surface and few rough edges
  • Ergonomic handling with reduced operating effort
  • Simple and quick tip ejection with active aerosol reduction
  • Reduce repetitive strain injuries by not having to move your thumb sideways
  • High precision and accuracy provides reliable pipetting results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot Specific Certificate
Kompatibla tips epT.I.P.S.
Justerbart spetsavstånd No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Orange
Disponibel Reusable
För användning med epT.I.P.S. 300 μL
Typ av grepp Ergonomic
Material Plastic
Antal kanaler 1
Programmerbarhet No
Sterilitet Non-sterile
Typ Manual Pipette
Volym (metrisk) 30 till 300 μl
För användning med (applikation) Pipette Tips
För användning med (utrustning) Pipette Tips