Description
- Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
- Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
- Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
- Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
- Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
- Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
- Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
- Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
- Ergonomisk hantering med minskad driftansträngning
- Enkel och snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion
- Minska repetitiva belastningsskador genom att inte behöva flytta tummen i sidled
- Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Partispecifikt certifikat |
| Kompatibla tips | epT.I.P.S. |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | epT.I.P.S. 100 μl |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Plast |
| Antal kanaler | 1 |
| Show More |