Läs mer
Eppendorf™ Reference™ 2 BASIC - Trade-In Pipette
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15793489 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0.1 to 2.5 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 10 μL
0.5 to 5 mL
1 to 10 mL
10 to 100 μL
100 to 1000 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
30 to 300 μL
Färg:
Blue
Dark Gray
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15793489
Brand: Eppendorf™ 4924000266
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minimize risk of aerosol contamination and reduce thumb strain with volume pipettes
  • Integrated pipetting system with internal RFID technology
  • Serial number is printed on multiple components of pipette
  • Color coded and volume labeled pipette for quick identification of volume size/tip size
  • Round upper part of pipette makes it possible to work in every position
  • Four-digit display for exact, quick and secure volume setting (volume lock included)
  • High flexibility with ability to remove single cones
  • Ensures continuous identical pipet alignment during work process
  • Fully autoclavable pipet with smooth surface and few rough edges
  • Ergonomic handling with reduced operating effort
  • Simple and quick tip ejection with active aerosol reduction
  • Reduce repetitive strain injuries by not having to move your thumb sideways
  • High precision and accuracy provides reliable pipetting results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot Specific Certificate
Kompatibla tips epT.I.P.S.
Justerbart spetsavstånd No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Yellow
Disponibel Reusable
För användning med epT.I.P.S. 200 μL
Typ av grepp Ergonomic
Material Plastic
Antal kanaler 1
Programmerbarhet No
Sterilitet Non-sterile
Typ Manual Pipette
Volym (metrisk) 20 to 200 μL
För användning med (applikation) Pipette Tips
För användning med (utrustning) Pipette Tips