Läs mer
Eppendorf Reference™ 2, mekaniska enkanalspipetter med fast volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15723519 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1μ L
2μ L
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2 ml
2,5 ml
Noggrannhet:
0,6
0,7
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
Färg:
Blå
Grå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Röd
Precision:
0,012
0,015
0,025
0,075
0,2
0,3
0,35
0,4
0,6
1,2
1,5
3,0
6,0
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Noggrannhet Färg Precision unitSize
15723519 1 000μ l 0,6 Blå 6,0 Varje
15793499 2μ L 2,0 Mörkgrå 0,4 Varje
15793509 200 μl 0,6 Blå 1,2 Varje
15713519 500 μL 0,6 Blå 3,0 Varje
15753509 25μ L 0,8 Gul 0,2 Varje
15783499 1μ L 2,5 Mörkgrå 0,025 Varje
15783509 200 μl 0,6 Gul 1,2 Varje
15763509 50 μl 0,7 Gul 0,35 Varje
15703509 5μ L 1,5 Mellangrå 0,075 Varje
15743519 2,5 ml 0,6 Röd 0,015 Varje
15703519 250μ L 0,6 Blå 1,5 Varje
15733519 2 ml 0,6 Röd 0,012 Varje
15713509 10 μl 1,0 Grå 0,3 Varje
15733509 20 μl 0,8 Ljusgrå 0,3 Varje
15723509 10 μl 1,0 Gul 0,3 Varje
15773509 100 μl 0,6 Gul 0,6 Varje
15743509 20 μl 0,8 Gul 0,3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15723519 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 4925000154
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beprövad förstklassig precision och noggrannhet, lång livslängd och ergonomisk design
Ger så exakta resultat som möjligt tillsammans med robust, pålitlig hantering och optimal användarsäkerhet. Idealisk för användning med värdefulla vätskor, eller i alla applikationer som kräver extremt höga nivåer av noggrannhet. Optimalt val när kvalitet och reproducerbarhet är avgörande.
Väldesignad pipett
  • Operativsystemet med en knapp låter användare snabbt gå igenom sina pipettuppgifter; användare behöver inte flytta tummen från sida till sida för att mata ut spetsar
  • Ergonomisk design för lägre manöverkrafter för aspiration/dispensering/spetsutkastning; begränsar belastningen på användaren
  • Fjäderbelastad spetskon möjliggör enkel, snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion; förbättrar säkerheten och användarens reproducerbarhet
  • Färgkodad/volymmärkt för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
  • Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
  • Anpassningsbart märkningsområde
Exakta inställningar
  • Volymlås: en snabb och säker inställning förhindrar oavsiktliga ändringar och med en alltid synlig 4-siffrig display ger ökad säkerhet för de mest stränga labbmiljöerna
  • Sekundär användarjustering ger den mest exakta överföringen av vätskor som skiljer sig från vatten utan behov av en fullständig kalibrering
  • 4-siffrig display visar den exakta volyminställningen och är tydligt synlig från alla vinklar
  • Ergonomisk design
  • Rund överdel gör det möjligt att arbeta i alla lägen
  • För att undvika oavsiktlig spetsutkastning känns tydlig haptisk feedback efter utblåsningssteget
Lägre manöverkrafter för aspiration/dispensering/spetsutkastning; begränsar belastningen på användaren
Välbyggt instrument
  • Unik yta: få grova kanter, slät yta för bekvämt arbete och enkel rengöring
  • Stabilt övre handtag garanterar lång livslängd och ökad robusthet
  • Rörliga delar och yttre kanter tillverkade av rostfritt stål utrustar pipetten med enastående robusthet vid potentiella stötplatser och för interna komponenter
  • Den nedre delen med snabbkoppling möjliggör enkel rengöring och underhåll av din pipett
  • Helt autoklaverbara
Ökad spårbarhet
  • Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
  • Intern RFID-teknik: innehåller all relevant pipettdata och TrackIT-mjukvara från Eppendorf för enkel identifiering och dokumentation av varje pipett i labbet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
Antal kanaler 1
Typ Pipett med fast volym
Volym (metrisk) 1 000μ l
Precision 6,0